1-(Cyclopropyl)-1H-pyrazole-3-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR315862-250MG OR315862-1G
APOSOR315862-250MGEA 289 CHF
APOSOR315862-250MG APOSOR315862-1G
1-(Cyclopropyl)-1H-pyrazole-3-carbaldehyde 95%
1-(Cyclopropyl)-1H-pyrazole-3-carbaldehyde
Formel: C₇H₈N₂O
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD26520323
CAS-Nummer: 1823349-88-7