3-Bromothiophene-4-sulphonyl chloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR315853-250MG
OR315853-1G
APOSOR315853-250MGEA
262
CHF
APOSOR315853-250MG
APOSOR315853-1G
3-Bromothiophene-4-sulphonyl chloride 95%
3-Bromothiophene-4-sulphonyl chloride
Formel:
C₄H₂BrClO₂S₂ Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD04115406 CAS-Nummer: 111283-90-0 UN: 3261 ADR: 8,III |