2-(Cyclopropyl)-5-methoxybenzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR315847-250MG
OR315847-1G
OR315847-5G
APOSOR315847-250MGEA
209
CHF
APOSOR315847-250MG
APOSOR315847-1G
APOSOR315847-5G
2-(Cyclopropyl)-5-methoxybenzoic acid 95%
2-(Cyclopropyl)-5-methoxybenzoic acid
Formel:
C₁₁H₁₂O₃ |
MDL Number:
MFCD16778842 CAS-Nummer: 1250297-02-9 |