7-Bromo-5-(trifluoromethoxy)-1H-indazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC57417-250MG
PC57417-1G
APOSPC57417-250MGEA
262
CHF
APOSPC57417-250MG
APOSPC57417-1G
7-Bromo-5-(trifluoromethoxy)-1H-indazole
7-Bromo-5-(trifluoromethoxy)-1H-indazole
Formel:
C₈H₄BrF₃N₂O MW: 281,03 g/mol |
MDL Number:
MFCD34169326 CAS-Nummer: 2676196-05-5 |