3-Amino-5-chloro-2-hydroxypyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR019982-5G OR019982-10G OR019982-25G
APOSOR019982-5GEA 209 CHF
APOSOR019982-5G APOSOR019982-10G APOSOR019982-25G
3-Amino-5-chloro-2-hydroxypyridine 97%
3-Amino-5-chloro-2-hydroxypyridine
Formel: C₅H₅ClN₂O
MDL Number: MFCD07375031
CAS-Nummer: 98027-36-2