4-Bromo-2-(difluoromethyl)benzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC57736-250MG
PC57736-1G
PC57736-5G
APOSPC57736-250MGEA
227
CHF
APOSPC57736-250MG
APOSPC57736-1G
APOSPC57736-5G
4-Bromo-2-(difluoromethyl)benzaldehyde 95%
4-Bromo-2-(difluoromethyl)benzaldehyde
Formel:
C₈H₅BrF₂O |
MDL Number:
MFCD32070692 CAS-Nummer: 2676196-10-2 |