2-Fluoro-4-iodo-3-methoxypyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC57451-500MG PC57451-1G
APOSPC57451-500MGEA 348 CHF
APOSPC57451-500MG APOSPC57451-1G
2-Fluoro-4-iodo-3-methoxypyridine
2-Fluoro-4-iodo-3-methoxypyridine
Formel: C₆H₅FINO
MDL Number: MFCD16611136
CAS-Nummer: 1227580-53-1