2'-Bromo-3',6',2,2,2-pentafluoroacetophenone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-(2-Bromo-3,6-difluorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
PC57434-250MG PC57434-1G
APOSPC57434-250MGEA 262 CHF
APOSPC57434-250MG APOSPC57434-1G
2'-Bromo-3',6',2,2,2-pentafluoroacetophenone 95%
2'-Bromo-3',6',2,2,2-pentafluoroacetophenone
Formel: C₈H₂BrF₅O
MW: 288.9968 g/mol
MDL Number: MFCD12922615
CAS-Nummer: 1208076-54-3