Methyl 2,6-difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC57428-250MG
PC57428-1G
PC57428-5G
APOSPC57428-250MGEA
209
CHF
APOSPC57428-250MG
APOSPC57428-1G
APOSPC57428-5G
Methyl 2,6-difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoate 95%
Methyl 2,6-difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoate
Formel:
C₉H₅F₅O₃ MW: 256.13 g/mol |
MDL Number:
MFCD34181141 CAS-Nummer: 2676196-07-7 |