3’-Chloro-5’-iodo-2,2,2-trifluoroacetophenone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-(3-Chloro-5-iodophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
PC57416-250MG PC57416-1G PC57416-5G
APOSPC57416-250MGEA 205 CHF
APOSPC57416-250MG APOSPC57416-1G APOSPC57416-5G
3’-Chloro-5’-iodo-2,2,2-trifluoroacetophenone 95%
3’-Chloro-5’-iodo-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formel: C₈H₃ClF₃IO
MW: 334,46 g/mol
MDL Number: MFCD33566604
CAS-Nummer: 2570109-75-8