1-Bromo-3,5-dichloro-4-fluoro-2-iodobenzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC57411-250MG PC57411-1G PC57411-5G
APOSPC57411-250MGEA 227 CHF
APOSPC57411-250MG APOSPC57411-1G APOSPC57411-5G
1-Bromo-3,5-dichloro-4-fluoro-2-iodobenzene 95%
1-Bromo-3,5-dichloro-4-fluoro-2-iodobenzene
Formel: C₆HBrCl₂FI
MDL Number: MFCD34166239
CAS-Nummer: 2676196-06-6
UN: 2811