2-Brom-4-(trifluormethoxy)benzonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC57115-1G PC57115-5G PC57115-10G
APOSPC57115-1GEA 26.2 CHF
APOSPC57115-1G APOSPC57115-5G APOSPC57115-10G
2-Brom-4-(trifluormethoxy)benzonitril 97%
2-Brom-4-(trifluormethoxy)benzonitril
Formel: C₈H₃BrF₃NO
MDL Number: MFCD13185874
CAS-Nummer: 1214334-83-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III