5-Chloro-4-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC56989-250MG PC56989-1G PC56989-5G
APOSPC56989-250MGEA 244 CHF
APOSPC56989-250MG APOSPC56989-1G APOSPC56989-5G
5-Chloro-4-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 95%
5-Chloro-4-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formel: C₈H₄BrClF₄
MDL Number: MFCD31696997
CAS-Nummer: 2090498-26-1
UN: 3265
ADR: 8,II