4-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzyl alcohol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC53387-250MG
PC53387-1G
PC53387-5G
APOSPC53387-250MGEA
209
CHF
APOSPC53387-250MG
APOSPC53387-1G
APOSPC53387-5G
4-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzyl alcohol 95%
4-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzyl alcohol
Formel:
C₇H₅BrFIO |
MDL Number:
MFCD30342546 CAS-Nummer: 1934404-53-1 |