3-(1,1-Difluoroethyl)benzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC52529-250MG PC52529-1G PC52529-5G
APOSPC52529-250MGEA 227 CHF
APOSPC52529-250MG APOSPC52529-1G APOSPC52529-5G
3-(1,1-Difluoroethyl)benzaldehyde 95%
3-(1,1-Difluoroethyl)benzaldehyde
Formel: C₉H₈F₂O
MW: 170.156 g/mol
MDL Number: MFCD20527725
CAS-Nummer: 1032527-37-9