3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-8-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Bromo-2,3-dihydroimidazo[1,2-a]pyridine-8-carbonitrile
OR70193-250MG OR70193-1G
APOSOR70193-250MGEA 166 CHF
APOSOR70193-250MG APOSOR70193-1G
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-8-carbonitrile
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-8-carbonitrile
Formel: C₈H₆BrN₃
MW: 224.06 g/mol
MDL Number: MFCD28154606
CAS-Nummer: 1383718-53-3