N-(1-Methyl-1H-indazol-3-yl)thiourea
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR47912-250MG OR47912-1G
APOSOR47912-250MGEA 209 CHF
APOSOR47912-250MG APOSOR47912-1G
N-(1-Methyl-1H-indazol-3-yl)thiourea
N-(1-Methyl-1H-indazol-3-yl)thiourea
Formel: C₉H₁₀N₄S
MW: 206.27 g/mol
MDL Number: MFCD32857216
CAS-Nummer: 2594436-05-0