3-Bromo-7-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR47911-250MG OR47911-1G
APOSOR47911-250MGEA 166 CHF
APOSOR47911-250MG APOSOR47911-1G
3-Bromo-7-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
3-Bromo-7-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Formel: C₈H₄BrClN₂O₂
MDL Number: MFCD32857213
CAS-Nummer: 2594436-02-7