2-Bromo-5-chloro-4-fluorobenzyl alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC50331-1G PC50331-5G
APOSPC50331-1GEA 445 CHF
APOSPC50331-1G APOSPC50331-5G
2-Bromo-5-chloro-4-fluorobenzyl alcohol
2-Bromo-5-chloro-4-fluorobenzyl alcohol
Formel: C₇H₅BrClFO
MDL Number: MFCD30297360
CAS-Nummer: 1067882-55-6