7-Bromo-3-(difluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC502948-250MG PC502948-1G
APOSPC502948-250MGEA 479 CHF
APOSPC502948-250MG APOSPC502948-1G
7-Bromo-3-(difluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine 95%
7-Bromo-3-(difluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Formel: C₇H₄BrF₂N₃
MDL Number: MFCD31922795
CAS-Nummer: 2331325-26-7