Ethyl 2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC301029-250MG PC301029-1G
APOSPC301029-250MGEA 166 CHF
APOSPC301029-250MG APOSPC301029-1G
Ethyl 2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₀F₂N₂O₂
MDL Number: MFCD32689358
CAS-Nummer: 2451256-48-5