6-Bromo-4-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC502533-1G PC502533-5G
APOSPC502533-1GEA 1120 CHF
APOSPC502533-1G APOSPC502533-5G
6-Bromo-4-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
6-Bromo-4-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₄BrFO₂S
MDL Number: MFCD07701147
CAS-Nummer: 826995-57-7