2,6-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC502468-250MG
PC502468-1G
PC502468-5G
APOSPC502468-250MGEA
209
CHF
APOSPC502468-250MG
APOSPC502468-1G
APOSPC502468-5G
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzonitrile 95%
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formel:
C₈H₂F₅NO MW: 223.1 g/mol |
MDL Number:
MFCD28791008 CAS-Nummer: 1806290-43-6 UN: 2810 ADR: 6.1 III |