Ethyl 3-methyl-6-nitroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR111572-250MG OR111572-1G
APOSOR111572-250MGEA 209 CHF
APOSOR111572-250MG APOSOR111572-1G
Ethyl 3-methyl-6-nitroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl 3-methyl-6-nitroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₁N₃O₄
MW: 249,22 g/mol
MDL Number: MFCD31629940
CAS-Nummer: 1612861-50-3