2,6-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC502457-250MG
PC502457-1G
PC502457-5G
APOSPC502457-250MGEA
209
CHF
APOSPC502457-250MG
APOSPC502457-1G
APOSPC502457-5G
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formel:
C₈H₄BrF₅O |
MDL Number:
MFCD31561157 CAS-Nummer: 2244081-55-6 UN: 3265 ADR: 8,II |