2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl acrylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl prop-2-enoate
PC5785-5G PC5785-1G
APOSPC5785-5GEA 140 CHF
APOSPC5785-5G APOSPC5785-1G
2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl acrylate 97%
2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl acrylate
Formel: C₆H₅F₅O₂
Siedepunkt: 50/100 mm °C
Dichte: 1.32
Flash-Pt: 23 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00039257
CAS-Nummer: 356-86-5
UN: 3272
ADR: 3,II