Bis(dibenzylideneacetone)palladium 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
IN2826-1G IN2826-5G
APOSIN2826-1GEA 69.6 CHF
APOSIN2826-1G APOSIN2826-5G
Bis(dibenzylideneacetone)palladium 98%
Bis(dibenzylideneacetone)palladium
Formel: C₃₄H₂₈O₂Pd
Melting Pt: 150 °C
MDL Number: MFCD00051942
CAS-Nummer: 32005-36-0