Methyl 4-cyano-5-fluoro-2-methylbenzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC57432-250MG
PC57432-1G
PC57432-5G
APOSPC57432-250MGEA
207
CHF
APOSPC57432-250MG
APOSPC57432-1G
APOSPC57432-5G
Methyl 4-cyano-5-fluoro-2-methylbenzoate 95%
Methyl 4-cyano-5-fluoro-2-methylbenzoate
Formel:
C₁₀H₈FNO₂ |
MDL Number:
MFCD23707556 CAS-Nummer: 1427377-85-2 UN: 3439 ADR: 6.1,III |