2-Fluorthiophenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2-Fluorobenzenethiol, 1-Fluoro-2-mercaptobenzene, 2-Fluorobenzene-1-thiol, o-Fluorothiophenol
PC4298-25G PC4298-5G PC4298-100G
APOSPC4298-25GEA 87 CHF
APOSPC4298-25G APOSPC4298-5G APOSPC4298-100G
2-Fluorthiophenol 98%
2-Fluorthiophenol
Formel: C₆H₅FS
MW: 128.17 g/mol
Siedepunkt: 61…62/35 mm °C
Dichte: 1.203
Flash-Pt: 56 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00041419
CAS-Nummer: 2557-78-0
UN: 3336
ADR: 3 III