meso-2,3-Dimercaptobernsteinsäure
Lieferant: Molekula
Synonyms:
meso-2,3-Dimercapto-1,4-butandisäure
, (R,S)-2,3-Dimercapto-1,4-butandisäure
, (R,S)-2,3-Dimercaptobernsteinsäure
, Succimer
MOLE47679898-5GEA
0
CHF
MOLE47679898-5G
meso-2,3-Dimercaptobernsteinsäure
meso-2,3-Dimercaptobernsteinsäure
Formel:
C₄H₆O₄S₂ MW: 182,22 g/mol Melting Pt: 210…211 °C Lager Temperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD00064799 CAS-Nummer: 304-55-2 EINECS: 206-155-2 Merck Index: 12,09034 |