Methyl 5-bromo-2-(trifluoromethyl)isonicotinate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
5-Bromo-2-trifluoromethyl-isonicotinic acid methyl ester
PC421064-1G
PC421064-5G
PC421064-10G
APOSPC421064-1GEA
117
CHF
APOSPC421064-1G
APOSPC421064-5G
APOSPC421064-10G
Methyl 5-bromo-2-(trifluoromethyl)isonicotinate 95%
Methyl 5-bromo-2-(trifluoromethyl)isonicotinate
Formel:
C₈H₅BrF₃NO₂ |
MDL Number:
MFCD16657895 CAS-Nummer: 1211589-41-1 |