Ethyl 7-(trifluoromethoxy)-1-benzofuran-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC301061-1G PC301061-250MG
APOSPC301061-1GEA 541 CHF
APOSPC301061-1G APOSPC301061-250MG
Ethyl 7-(trifluoromethoxy)-1-benzofuran-2-carboxylate
Ethyl 7-(trifluoromethoxy)-1-benzofuran-2-carboxylate
Formel: C₁₂H₉F₃O₄
MDL Number: MFCD34596998
CAS-Nummer: 896732-44-8