2-Chlor-5-(trifluormethyl)phenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 4-Chloro-3-hydroxybenzotrifluoride, 1-Chlor-2-hydroxy-4-(trifluormethyl)benzol
PC1930W-5G PC1930W-25G PC1930W-100G
APOSPC1930W-5GEA 26.4 CHF
APOSPC1930W-5G APOSPC1930W-25G APOSPC1930W-100G
2-Chlor-5-(trifluormethyl)phenol 98%
2-Chlor-5-(trifluormethyl)phenol
Formel: C₇H₄ClF₃O
MW: 196.56 g/mol
Siedepunkt: 87…88 °C
Dichte: 1.459
Flash-Pt: 46 °C
MDL Number: MFCD00019995
CAS-Nummer: 40889-91-6
UN: 1993
ADR: 3 III