Pyridin-2-carbaldehyd 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2-Pyridinecarboxaldehyde, 2-Pyridinecarbaldehyde, Pyridine-2-carboxaldehyde
OR5051-25G OR5051-500G
APOSOR5051-25GEA 0 CHF
APOSOR5051-25G APOSOR5051-500G
Pyridin-2-carbaldehyd 99%
Pyridin-2-carbaldehyd
Formel: C₆H₅NO
MW: 107.11 g/mol
Siedepunkt: 179…181 °C
Melting Pt: –21 °C
Dichte: 1.126
Flash-Pt: 73 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00006290
CAS-Nummer: 1121-60-4
UN: 2810
ADR: 6.1 II