Isochroman-1-ylmethanamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: (3,4-Dihydro-1H-isochromen-1-ylmethyl)amine, C-Isochroman-1-ylmethylamine
OR322556-100MG OR322556-250MG OR322556-50MG
APOSOR322556-100MGEA 140 CHF
APOSOR322556-100MG APOSOR322556-250MG APOSOR322556-50MG
Isochroman-1-ylmethanamine 95%
Isochroman-1-ylmethanamine
Formel: C₁₀H₁₃NO
MW: 163,22 g/mol
MDL Number: MFCD00457645
CAS-Nummer: 19158-90-8