3-Brom-2-chlorbenzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR303214-5G OR303214-25G OR303214-100G
APOSOR303214-5GEA 33.2 CHF
APOSOR303214-5G APOSOR303214-25G APOSOR303214-100G
3-Brom-2-chlorbenzoesäure
3-Bromo-2-chlorobenzoic acid
Formel: C₇H₄BrClO₂
MW: 235.46 g/mol
Melting Pt: 163…170 °C
MDL Number: MFCD01569399
CAS-Nummer: 56961-27-4