cis-2,6-Dimethylmorpholin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR16456-5G
OR16456-1G
OR16456-25G
APOSOR16456-5GEA
29.7
CHF
APOSOR16456-5G
APOSOR16456-1G
APOSOR16456-25G
cis-2,6-Dimethylmorpholin 97%
cis-2,6-Dimethylmorpholin
Formel:
C₆H₁₃NO MW: 115.18 g/mol Siedepunkt: 140…142/760 mm °C Melting Pt: –85 °C Dichte: 0.935 Flash-Pt: 41 °C |
MDL Number:
MFCD00078428 CAS-Nummer: 6485-55-8 UN: 1992 ADR: 3+6.1 III |