Indol-3-carbonitril
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR10194-1G OR10194-5G
APOSOR10194-1GEA 26.2 CHF
APOSOR10194-1G APOSOR10194-5G
Indol-3-carbonitril
Indol-3-carbonitril
Formel: C₉H₆N₂
Melting Pt: 179 - 182 °C
MDL Number: MFCD00022717
CAS-Nummer: 5457-28-3