(±)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methanol, 2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol, DL-1,2-Isopropylidenglycerol, 1,2-O-Isopropylideneglycerol, Solketal, (±)-1,2-O-Isopropylidenglycerol, DL-1,2-Isopropylideneglycerol
OR019104-100G OR019104-500G OR019104-25G
APOSOR019104-100GEA 29.7 CHF
APOSOR019104-100G APOSOR019104-500G APOSOR019104-25G
(±)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol 99%
(±)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol
(contains isomer)
Formel: C₆H₁₂O₃
MW: 132,16 g/mol
Siedepunkt: 188 - 189 °C
Dichte: 1.064
Flash-Pt: 90 °C
MDL Number: MFCD00063238
CAS-Nummer: 100-79-8