Ethylenglycoldimethacrylat (Ethylendimethacrylat) 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR936412-25G OR936412-100G
APOSOR936412-25GEA 41.9 CHF
APOSOR936412-25G APOSOR936412-100G
Ethylenglycoldimethacrylat (Ethylendimethacrylat) 95%
Ethylenglycoldimethacrylat (Ethylendimethacrylat)
Formel: C₁₀H₁₄O₄
Siedepunkt: 98 - 100 °C
Melting Pt: −40 °C
Flash-Pt: 104 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00008590
CAS-Nummer: 97-90-5