[1,3-Bis(2,6-Diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene](3-chloropyridyl)palladium(II) dichloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR931195-250MG
OR931195-1G
OR931195-5G
APOSOR931195-250MGEA
99.3
CHF
APOSOR931195-250MG
APOSOR931195-1G
APOSOR931195-5G
[1,3-Bis(2,6-Diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene](3-chloropyridyl)palladium(II) dichloride
[1,3-Bis(2,6-Diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene](3-chloropyridyl)palladium(II) dichloride
Formel:
C₃₂H₄₀Cl₃N₃Pd Melting Pt: 230 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD08457656 CAS-Nummer: 905459-27-0 |