2-Acetamido-4-fluorbenzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC0673-100MG PC0673-1G PC0673-5G
APOSPC0673-100MGEA 26.2 CHF
APOSPC0673-100MG APOSPC0673-1G APOSPC0673-5G
2-Acetamido-4-fluorbenzoesäure
2-Acetamido-4-fluorbenzoesäure
Formel: C₉H₈FNO₃
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00665891
CAS-Nummer: 394-27-4