Ethyl 4-aminothiazole-5-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR942787-250MG
OR942787-1G
OR942787-5G
APOSOR942787-250MGEA
38.3
CHF
APOSOR942787-250MG
APOSOR942787-1G
APOSOR942787-5G
Ethyl 4-aminothiazole-5-carboxylate 97%
Ethyl 4-aminothiazole-5-carboxylate
Formel:
C₆H₈N₂O₂S Siedepunkt: 300,7/760 mm °C Flash-Pt: 135,6 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD06798219 CAS-Nummer: 152300-59-9 |