2-Phenylcyclobutan-1-one 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Phenylcyclobutanone
OR922765-250MG OR922765-500MG OR922765-1G
APOSOR922765-250MGEA 436 CHF
APOSOR922765-250MG APOSOR922765-500MG APOSOR922765-1G
2-Phenylcyclobutan-1-one 97%
2-Phenylcyclobutan-1-one
Formel: C₁₀H₁₀O
MW: 146,19 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD19382274
CAS-Nummer: 42436-86-2