4-Amino-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4-Amino-2-methylsulphanylpyrimidine-5-carbaldehyde
OR918031-1G
OR918031-5G
OR918031-10G
APOSOR918031-1GEA
107
CHF
APOSOR918031-1G
APOSOR918031-5G
APOSOR918031-10G
4-Amino-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde 98%
4-Amino-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde
Formel:
C₆H₇N₃OS MW: 169,2 g/mol Melting Pt: 180…190 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD08669438 CAS-Nummer: 770-31-0 |