2-((2-Methylbut-3-yn-2-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-(2-Methylbut-3-yn-2-yloxy)oxane
OR70332-1G OR70332-5G OR70332-25G
APOSOR70332-1GEA 26.2 CHF
APOSOR70332-1G APOSOR70332-5G APOSOR70332-25G
2-((2-Methylbut-3-yn-2-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran 97%
2-((2-Methylbut-3-yn-2-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran
Formel: C₁₀H₁₆O₂
MW: 168.23 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00090526
CAS-Nummer: 27943-46-0