8-Bromoquinoline-4-carbonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR70310-250MG
OR70310-1G
APOSOR70310-250MGEA
262
CHF
APOSOR70310-250MG
APOSOR70310-1G
8-Bromoquinoline-4-carbonitrile 95%
8-Bromoquinoline-4-carbonitrile
Formel:
C₁₀H₅BrN₂ Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD12024578 CAS-Nummer: 1190315-89-9 |