7-Bromo-4-cyanoquinoline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 7-Bromoquinoline-4-carbonitrile
OR70307-250MG OR70307-1G
APOSOR70307-250MGEA 262 CHF
APOSOR70307-250MG APOSOR70307-1G
7-Bromo-4-cyanoquinoline 95%
7-Bromo-4-cyanoquinoline
Formel: C₁₀H₅BrN₂
MW: 233,06 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD32862641
CAS-Nummer: 1537610-35-7