3,5-Dimethyl-4-nitroaniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR62158-250MG OR62158-1G OR62158-5G
APOSOR62158-250MGEA 209 CHF
APOSOR62158-250MG APOSOR62158-1G APOSOR62158-5G
3,5-Dimethyl-4-nitroaniline 95%
3,5-Dimethyl-4-nitroaniline
Formel: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166.18 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00156608
CAS-Nummer: 34761-82-5