2-Brom-3-thiophencarbonitril 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR12257-1G OR12257-250MG OR12257-5G
APOSOR12257-1GEA 220 CHF
APOSOR12257-1G APOSOR12257-250MG APOSOR12257-5G
2-Brom-3-thiophencarbonitril 95%
2-Brom-3-thiophencarbonitril
Formel: C₅H₂BrNS
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09064981
CAS-Nummer: 56182-43-5
UN: 3276
ADR: 6.1,III